Merck
W216518
Sigma-Aldrich
(−)-Bornyl isovalerate
≥97%
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C15H26O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
238.37
FEMA-Nummer:
2165
EG-Nummer:
CoE-Nummer:
451
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12164502
PubChem Substanz-ID:
Flavis-Nummer:
9.456
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Biologische Quelle
synthetic
Qualitätsniveau
Assay
≥97%
Optische Aktivität
[α]20/D −32.5°, neat
Brechungsindex
n20/D 1.46 (lit.)
bp
255-260 °C (lit.)
Dichte
0.949 g/mL at 25 °C (lit.)
Anwendung(en)
flavors and fragrances
Organoleptisch
camphoraceous
SMILES String
CC(C)CC(=O)OC1CC2CCC1(C)C2(C)C
InChI
1S/C15H26O2/c1-10(2)8-13(16)17-12-9-11-6-7-15(12,5)14(11,3)4/h10-12H,6-9H2,1-5H3
InChIKey
MPYYVGIJHREDBO-UHFFFAOYSA-N
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)