W215311
Bergamotteöl
colorless, natural, product of Simone Gatto
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
citrus (Bergamia Risso et Poiteau (Fam. Rutaceae))
Qualitätsniveau
Qualität
Kosher
natural
Einhaltung gesetzlicher Vorschriften
FDA 21 CFR 117
Grünere Alternativprodukt-Eigenschaften
Less Hazardous Chemical Syntheses
Use of Renewable Feedstocks
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
Farbe
colorless
Brechungsindex
n20/D 1.4665 (lit.)
n20/D 1.4675 (lit.)
bp
159 °C (lit.)
Dichte
0.877 g/mL at 25 °C (lit.)
Anwendung(en)
flavors and fragrances
Dokumentation
see Safety & Documentation for available documents
Nahrungsmittelallergen
no known allergens
Grünere Alternativprodukt-Kategorie
Organoleptisch
orange; citrus; woody
Lagertemp.
2-8°C
Allgemeine Beschreibung
Sonstige Hinweise
Subscribe to our Newsletter to keep up to date on our latest Flavors and Fragrances offerings.
Haftungsausschluss
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
132.8 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
56 °C - closed cup