Merck
W214906
Sigma-Aldrich
Phenylessigsäure-benzylester
≥98%, FG
About This Item
Lineare Formel:
C6H5CH2CO2CH2C6H5
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
226.27
FEMA-Nummer:
2149
EG-Nummer:
CoE-Nummer:
232
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12164502
PubChem Substanz-ID:
Flavis-Nummer:
9.705
NACRES:
NA.21
Biologische Quelle
synthetic
Qualitätsniveau
Qualität
FG
Halal
Kosher
Einhaltung gesetzlicher Vorschriften
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FCC
FDA 21 CFR 117
FDA 21 CFR 172.515
Assay
≥98%
Brechungsindex
n20/D 1.555 (lit.)
bp
317-319 °C (lit.)
Dichte
1.097 g/mL at 25 °C (lit.)
Anwendung(en)
flavors and fragrances
Dokumentation
see Safety & Documentation for available documents
Nahrungsmittelallergen
no known allergens
Organoleptisch
honey; floral; sweet
SMILES String
O=C(Cc1ccccc1)OCc2ccccc2
InChI
1S/C15H14O2/c16-15(11-13-7-3-1-4-8-13)17-12-14-9-5-2-6-10-14/h1-10H,11-12H2
InChIKey
MIYFJEKZLFWKLZ-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Environment
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Acute 1
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
200.1 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
93.4 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)