Merck
W204600
Sigma-Aldrich
Almond oil, bitter
natural, FG, ≥97%
Synonym(e):
Almond essential oil, Bitter almond oil
Größe auswählen
W204600-SAMPLE-K
46,30 €
100 G
129,00 €
500 G
390,00 €
46,30 €
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordernWeitere Informationen anfragen
Größe auswählen
Ansicht ändern
W204600-SAMPLE-K
46,30 €
100 G
129,00 €
500 G
390,00 €
About This Item
CAS-Nummer:
FEMA-Nummer:
2046
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12164502
NACRES:
NA.21
46,30 €
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordernWeitere Informationen anfragen
Qualität
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
natural
Qualitätsniveau
Agentur
follows IFRA guidelines
Einhaltung gesetzlicher Vorschriften
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
FDA 21 CFR 182.20
Assay
≥97%
Form
liquid
Anwendung(en)
flavors and fragrances
Dokumentation
see Safety & Documentation for available documents
Nahrungsmittelallergen
tree nuts
Allergener Duftstoff
benzaldehyde
Organoleptisch
almond; bitter
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
142.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
61.1 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Slide 1 of 3
1 of 3