Merck
W203009
Sigma-Aldrich
Allyl 2-furoate
≥98%
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C8H8O3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
152.15
FEMA-Nummer:
2030
EG-Nummer:
CoE-Nummer:
360
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12164502
PubChem Substanz-ID:
Flavis-Nummer:
13.004
NACRES:
NA.21
Biologische Quelle
synthetic
Agentur
meets purity specifications of JECFA
Einhaltung gesetzlicher Vorschriften
FDA 21 CFR 117
Assay
≥98%
Verunreinigungen
≤890 ppm Toluene (residual solvent)
Brechungsindex
n20/D 1.495 (lit.)
bp
206-209 °C (lit.)
Dichte
1.181 g/mL at 25 °C (lit.)
Anwendung(en)
flavors and fragrances
Dokumentation
see Safety & Documentation for available documents
Nahrungsmittelallergen
no known allergens
Organoleptisch
caramel; fruity
SMILES String
C=CCOC(=O)c1ccco1
InChI
1S/C8H8O3/c1-2-5-11-8(9)7-4-3-6-10-7/h2-4,6H,1,5H2
InChIKey
SJRQTHAMRUOPBJ-UHFFFAOYSA-N
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
204.8 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
96.00 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)