Merck
V1805
Sigma-Aldrich
4-Vinylbiphenyl
Synonym(e):
4-Phenylstyrol
About This Item
Lineare Formel:
C6H5C6H4CH=CH2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
180.25
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12162002
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.23
mp (Schmelzpunkt)
119-121 °C (lit.)
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
C=Cc1ccc(cc1)-c2ccccc2
InChI
1S/C14H12/c1-2-12-8-10-14(11-9-12)13-6-4-3-5-7-13/h2-11H,1H2
InChIKey
HDBWAWNLGGMZRQ-UHFFFAOYSA-N
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Chronic 4
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)