Merck
TRD3D0049
Sigma-Aldrich
Flexability+ TPE-HP flexible3D printing filament
signal white, diam. 1.75 mm
Größe auswählen
1 EA
50,80 €
50,80 €
Voraussichtliches Versanddatum31. März 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
50,80 €
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
NACRES:
NA.23
50,80 €
Voraussichtliches Versanddatum31. März 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Durchmesser
1.75 mm
Gewicht
500 geach
Allgemeine Beschreibung
TPE-HP flexible 3D Printing Filament: Wear-resistant and flexible
  • Highly technical flexible material, perfect for any situation.
  • Very high abrasion and scratch resistance.
  • 3d print objects with exceptional thermical-resistance characteristics.
  • Very low hygroscopy, no need to worry for humidity anymore.
Material Properties
  • Density: 1 g/cm3
  • Water absorption: 0.5%
  • Hardness: 90 sh/A - 42 sh/D
  • Tensile strain at break: 40 MPa
  • Charpy Impact at 23 °C: No break
  • Charpy Impact at -30 °C: No break
  • Melting point: 160 °C
  • Vicat point: 131 °C
Anwendung
Flexability+ TPE-HP 3D Printing Parameters
  • Extruder (nozzle) temperature: 240 +/-10 °C
  • Bed temperature: 95 +/-10 °C
  • Print speed: 30-40 mm/s
  • Fan: 0-30 %
  • Minimum nozzle diameter: 0.35 mm
  • Plate materials: blue tape, kapton tape, etc.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)