Merck
THSD3144
ThalesNano MidiCart catalyst cartridge system
L × diam. 116 mm × 9.2 mm, nickel sponge, 1% Mo
Synonym(e):
Heterogeneous catalysis system, safe Heterogeneous catalysis
Größe auswählen
1 EA
796,00 €
796,00 €
Voraussichtliches Versanddatum21. Mai 2025
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
796,00 €
About This Item
UNSPSC-Code:
41103817
NACRES:
NB.51
796,00 €
Voraussichtliches Versanddatum21. Mai 2025
Verpackung
pack of 1 ea
Hersteller/Markenname
ThalesNano THS D3144
L × Durchm.
116 mm × 9.2 mm
Allgemeine Beschreibung
MiDiCarts are suitable for use only with Thalesnano H-Cube MidiCart reactors.
Rechtliche Hinweise
MidiCart is a trademark of ThalesNano Nanotechnology Inc.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)