Merck
THS01139
ThalesNano CatCart® holder without connecting tube
L × diam. 70 cm × 4 mm
Synonym(e):
Heterogeneous catalysis system, safe Heterogeneous catalysis
Größe auswählen
1 EA
266,00 €
266,00 €
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
266,00 €
About This Item
UNSPSC-Code:
41121800
NACRES:
NB.51
266,00 €
Check Cart for Availability
Verpackung
pack of 1 ea
Hersteller/Markenname
ThalesNano THS 01139
L × Durchm.
70 cm × 4 mm
Allgemeine Beschreibung
CatCarts are suitable for use only with Thalesnano H-Cube reactors.
Rechtliche Hinweise
CatCart is a registered trademark of ThalesNano Nanotechnology Inc.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)