Merck
TEM-FF100-AU-UL
Sigma-Aldrich
Ultral-Thin Formvar Supported Gold Square Mesh
size 100 mesh, box of 50
About This Item
UNSPSC-Code:
41111761
NACRES:
MA.24
Das Produkt TEM-FF100-AU-UL ist derzeit nicht erhältlich. Setzen Sie sich mit dem technischen Dienst in Verbindung.
Verpackung
box of 50
Größe
100 mesh
Allgemeine Beschreibung
A 5-6 nm ultral-thin formvar film supported standard square mesh grids. Gold grid, 100 mesh. All of our film is laid on the shiny side of the grid.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)