Merck
TEM-CF400AU50
Sigma-Aldrich
Carbon Film Supported Gold Square Mesh
size 400 mesh, box of 50
Synonym(e):
CRBON FILM 400 MESH AU 50/BX
About This Item
UNSPSC-Code:
41111761
Verpackung
box of 50
Größe
400 mesh
Allgemeine Beschreibung
A 5-6 nm thin film of pure carbon supported standard squre mesh grids. Gold grid, 400 mesh.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)