Merck
TEM-71150
Sigma-Aldrich
Grid Storage Box
capacity, 50 (wells), pkg of 1 ea
Synonym(e):
GRID STORAGE BOX 50-CAP CLEAR COVER R13A2
About This Item
UNSPSC-Code:
41111761
NACRES:
MA.24
Das Produkt TEM-71150 ist derzeit nicht erhältlich. Setzen Sie sich mit dem technischen Dienst in Verbindung.
Leistungsmerkmale
capacity 50 (wells)
Verpackung
pkg of 1 ea
Allgemeine Beschreibung
Grid Storage Box, 50 CapacityStorage for 50 grids in deep diamond-shaped wells. All wells are identified. The base is resistant to organics and reactions can be carried out on grid-mounted samples in the wells. Complete with grid recording card.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)