Merck
T89400
Sigma-Aldrich
Tropine hydrate
≥98%
Synonym(e):
2,3-Dihydro-3α-hydroxy-8-methylnortropidin, 3-Tropanol, N-Methyl-8-azabicyclo[3.2.1]octan-3-ol, endo-8-Methyl-8-azabicyclo-[3.2.1]-octan-3-ol
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C8H15NO · xH2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
141.21 (anhydrous basis)
Beilstein:
80188
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352103
Assay
≥98%
bp
233 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
50-60 °C (lit.)
Dichte
1.045 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
[H]O[H].[H][C@]12CC[C@]([H])(C[C@H](O)C1)N2C
Ersetzt durch
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)