Merck
SYNT216105
Synthware TLC cylindrical developing tank
joint: ST/NS 60/12, O.D. × H 65 mm × 105 mm
Synonym(e):
Synthware T216105
Größe auswählen
1 EA
136,00 €
136,00 €
Versandbereit am24. April 2025Details
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
136,00 €
About This Item
UNSPSC-Code:
41100000
NACRES:
NB.51
136,00 €
Versandbereit am24. April 2025Details
Verbindung
joint: ST/NS60/12
Verpackung
pkg of 1 ea
Hersteller/Markenname
Synthware T216105
AD × H
65 mm × 105 mm
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Made of glass with lid. Compact size offers good plate visibility and minimal solvent use.
Rechtliche Hinweise
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)