Merck
SYNS411530
Synthware 120 degree bore PTFE stopcock
bore size 2 mm, O.D. 8 mm stem, Plug Size: 15.2/30
Synonym(e):
Synthware S411530, 3-way stopcock
Größe auswählen
1 EA
88,90 €
88,90 €
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
88,90 €
About This Item
UNSPSC-Code:
41121800
NACRES:
NB.51
88,90 €
Check Cart for Availability
Verpackung
pkg of 1 ea
Hersteller/Markenname
Synthware S411530
Bohrungsgröße
2 mm
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
A 1:5 taper PTFE stopcock with three sidearms sealed 120° apart. Plug has a bore to allow connection of any two arms at once.
stopcock system
Rechtliche Hinweise
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)