Merck
SYNS211944
Synthware double oblique PTFE stopcock plug
bore size 2 mm, Plug Size: 12.9/44
Synonym(e):
Synthware S211944, t-shape stopcock plug
Größe auswählen
1 EA
31,70 €
31,70 €
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
31,70 €
About This Item
UNSPSC-Code:
41121800
NACRES:
NB.51
31,70 €
Check Cart for Availability
Verpackung
pkg of 1 ea
Hersteller/Markenname
Synthware S211944
Bohrungsgröße
2 mm
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Synthware double oblique bore stopcock has diagonal, parallel bores that allow the connection of a single stem to both stems on the opposite side.
Rechtliche Hinweise
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)