Merck
SYNS161530
Synthware T-bore PTFE stopcock
bore size 4 mm, O.D. 10 mm stem, Plug Size: 16/35
Synonym(e):
Synthware S161530, T shape stopcock
Größe auswählen
1 EA
87,10 €
87,10 €
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
87,10 €
About This Item
UNSPSC-Code:
41121800
NACRES:
NB.51
87,10 €
Check Cart for Availability
Verpackung
pkg of 1 ea
Hersteller/Markenname
Synthware S161530
Bohrungsgröße
4 mm
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Stopcock with three stems sealed 90° apart. PTFE Plug has a “T” shape bore to connect any two or all three stems.
Rechtliche Hinweise
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)