Merck
SYNR7010
Synthware high vacuum valve plug
size 0-4 mm
Synonym(e):
Synthware R7010
Größe auswählen
1 EA
12,40 €
12,40 €
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
12,40 €
About This Item
UNSPSC-Code:
40161501
NACRES:
NB.51
12,40 €
Check Cart for Availability
Verpackung
pkg of 1 ea
Hersteller/Markenname
Synthware R7010
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Complete with control knob and PTFE stem having three O-rings.
Rechtliche Hinweise
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)