Merck
SYNF752475M
Synthware filter funnel with fritted disc
joint: ST/NS 24/40, plate O.D. 75 mm, porosity: medium
Synonym(e):
Synthware F752475M, fritted glass funnel
Größe auswählen
1 EA
80,80 €
80,80 €
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
80,80 €
About This Item
UNSPSC-Code:
41104900
NACRES:
NB.51
80,80 €
Check Cart for Availability
Materialien
borosilicate glass
Verbindung
joint: ST/NS24/40
Verpackung
pkg of 1 ea
Hersteller/Markenname
Synthware F752475M
Scheibendurchm.
24 mm
Filterdurchm.
24 mm
Platte AD
75 mm
Porengröße
10-15 μm
Allgemeine Beschreibung
O.D. of disc is 24 mm.
Rechtliche Hinweise
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)