Merck
SYNF621125
Synthware pressure equalizing addition funnel
125 mL, joint: ST/NS 14/20, stopcock: PTFE
Synonym(e):
Synthware F621125, dropping funnel
Größe auswählen
1 EA
186,00 €
186,00 €
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
186,00 €
About This Item
UNSPSC-Code:
41121809
NACRES:
NB.51
186,00 €
Check Cart for Availability
Verbindung
joint: ST/NS14/20
Verpackung
pkg of 1 ea
Hersteller/Markenname
Synthware F621125
Kapazität
125 mL
125 mL
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
With 1:5 PTFE stopcock
Rechtliche Hinweise
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)