Merck
SYND151819
Synthware short path distillation head
joint: ST/NS 19/22
Synonym(e):
Synthware D151819, Short path head
Größe auswählen
1 EA
168,00 €
168,00 €
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
168,00 €
About This Item
UNSPSC-Code:
41104812
NACRES:
NB.51
168,00 €
Check Cart for Availability
Verbindung
joint: ST/NS19/22
Verpackung
pkg of 1 ea
Hersteller/Markenname
Synthware D151819
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Short-path design for microscale application, used with 25 mm immersion thermometer, and D27 distillation receiver.
Rechtliche Hinweise
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)