Merck
SYNC372625
Synthware chromatography column with reservoir and PTFE stopcock
250 mL, top joint: ST/NS 24/40, I.D. × L 20.0 mm × 254 mm
Synonym(e):
Synthware C372625, glass chromatograpy column
Größe auswählen
1 EA
126,00 €
126,00 €
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
126,00 €
About This Item
UNSPSC-Code:
23151816
NACRES:
NB.51
126,00 €
Check Cart for Availability
Verbindung
joint: ST/NS top24/40
Verpackung
pkg of 1 ea
Hersteller/Markenname
Synthware C372625
Methode(n)
HPLC: suitable
ID × L
20.0 mm × 254 mm
Kapazität
250 mL
Eignung
suitable for chromatography
Allgemeine Beschreibung
With 24/40 outer joint at top. All Synthware columns are heavy wall designed to increase safety.
Rechtliche Hinweise
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)