Merck
SYNC244500
Synthware Allihn reflux condenser
joint: ST/NS 45/50, jacket L 260 mm
Synonym(e):
Synthware C244500, Soxhlet extraction condenser
Größe auswählen
1 EA
123,00 €
123,00 €
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
123,00 €
About This Item
UNSPSC-Code:
41121800
NACRES:
NB.51
123,00 €
Check Cart for Availability
Verbindung
joint: ST/NS45/50
Verpackung
pkg of 1 ea
Hersteller/Markenname
Synthware C244500
Mantel L
260 mm
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Allihn reflux condenser with a water cooled inner drip joint at bottom.
Rechtliche Hinweise
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)