Merck
SYNC184604
Synthware chromatography column with PTFE stopcock
top joint: ST/NS 24/40, I.D. × L 3.0 mm × 457 mm
Synonym(e):
Synthware C184604, glass chromatograpy column
Größe auswählen
1 EA
199,00 €
199,00 €
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
199,00 €
About This Item
UNSPSC-Code:
41121800
NACRES:
NB.51
199,00 €
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Verbindung
joint: ST/NS top24/40
Verpackung
pkg of 1 ea
Hersteller/Markenname
Synthware C184604
ID × L
3.0 mm × 457 mm
Eignung
suitable for chromatography
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
General purpose column has a PTFE stopcock and a top outer joint. For flash chromatography. All Synthware columns are heavy wall designed to increase safety.
This product does not include coarse fritted disc.
Rechtliche Hinweise
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)