Merck
SYNC101100
Synthware Vigreux distillation column
joint: ST/NS 14/20, L 100 mm
Synonym(e):
Synthware C101100, distilling column, fractional column
Größe auswählen
1 EA
65,50 €
65,50 €
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
65,50 €
About This Item
UNSPSC-Code:
41121800
NACRES:
NB.51
65,50 €
Check Cart for Availability
Verbindung
joint: ST/NS14/20
Verpackung
pkg of 1 ea
Hersteller/Markenname
Synthware C101100
Länge
100 mm
Allgemeine Beschreibung
Column length is measured from the highest to lowest indent in the column.
Rechtliche Hinweise
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)