Merck
SYNA891420
Synthware distilling adapter with 105 degree bend
top joint: ST/NS 14/20, bottom joint: ST/NS 14/20
Synonym(e):
Synthware 891420, bent distillation adapter
Größe auswählen
1 EA
40,50 €
40,50 €
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
40,50 €
About This Item
UNSPSC-Code:
41121815
NACRES:
NB.51
40,50 €
Check Cart for Availability
Verbindung
bottom joint: ST/NS14/20
joint: ST/NS top14/20
Verpackung
pkg of 1 ea
Hersteller/Markenname
Synthware A891420
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
With an inner drip joint at the bottom and an outer joint at the top.
Rechtliche Hinweise
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)