Merck
SYNA872440
Synthware 75 degree angled drying tube
joint: ST/NS 24/40
Synonym(e):
Synthware A872440, glass drying tube, Drying tube 75° bent
Größe auswählen
1 EA
45,40 €
45,40 €
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
45,40 €
About This Item
UNSPSC-Code:
41121800
NACRES:
NB.51
45,40 €
Check Cart for Availability
Materialien
colorless tube
glass tube
Verbindung
joint: ST/NS24/40
Verpackung
pkg of 1 ea
Hersteller/Markenname
Synthware A872440
Allgemeine Beschreibung
Angled at 75° to avoid desiccant contact with reactions.
Rechtliche Hinweise
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)