Merck
SYNA252924
Synthware enlarging adapter
top joint: ST/NS 29/42, bottom joint: ST/NS 24/40
Synonym(e):
Synthware A252924, glass connecting adapter
Größe auswählen
1 EA
35,10 €
35,10 €
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
35,10 €
About This Item
UNSPSC-Code:
41121815
NACRES:
NB.51
35,10 €
Check Cart for Availability
Verbindung
bottom joint: ST/NS24/40
joint: ST/NS top29/42
Verpackung
pkg of 1 ea
Hersteller/Markenname
Synthware A252924
Allgemeine Beschreibung
Synthware enlarging adapter is used for connecting dissimilar standard taper joint sizes. The top joint (29/42) is larger that the bottom joint (24/40).
Rechtliche Hinweise
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)