Merck
SLWSST3025
Pyrex® Stopcocks, plain arms
T-Key bore, PTFE key, bore 2.5 mm , key
Synonym(e):
Pyrex, SciLabware SST3025
Größe auswählen
5 EA
190,00 €
190,00 €
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
5 EA
190,00 €
About This Item
UNSPSC-Code:
41121800
NACRES:
NB.43
190,00 €
Check Cart for Availability
Materialien
PTFE key
Hersteller/Markenname
SST3025
SciLabware
Bohrung
2.5 mm , key
Olive AD × Dicke
9 mm × 1.5 mm
Absperrhahndurchm.
14.5 mm
Oberteil Durchm.
14 mm
Allgemeine Beschreibung
Borosilicate glass and PTFE liquid pathway
Rechtliche Hinweise
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)