Merck
SLW5810/3
Pyrex® Vacuum filtration system for 47 mm membranes
support base only
Synonym(e):
Pyrex, SciLabware 5810/3
Größe auswählen
1 EA
350,00 €
350,00 €
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
350,00 €
About This Item
UNSPSC-Code:
41104925
NACRES:
NB.43
350,00 €
Check Cart for Availability
Verpackung
pkg of 1 ea
Hersteller/Markenname
5810/3
SciLabware
Allgemeine Beschreibung
Parts for vacuum filtration system for 47 mm membranes
  • Fully autoclavable
  • Ideal for microbiology
Rechtliche Hinweise
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)