Merck
SLW5100-1L
Pyrex® Erlenmeyer flask, wide neck, heavy duty, with printed trace code
1000 mL
Synonym(e):
Pyrex, SciLabware 5100-1L
Größe auswählen
6 EA
150,00 €
150,00 €
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
6 EA
150,00 €
About This Item
UNSPSC-Code:
41121804
NACRES:
NB.43
150,00 €
Check Cart for Availability
Materialien
borosilicate glass
flat bottom
wide-neck
Verbindung
joint neckWIDE-MOUTH
Sterilität
non-sterile
Leistungsmerkmale
graduated
without cap
heavy duty
with printed trace code
Verpackung
pack of 6 ea
Hersteller/Markenname
SciLabware 5100-1L
Höhe
220 mm
Grundkörper AD
122 mm
Kapazität
1,000 mL
1000 mL
1000 mL
Hals ID
52 mm
Stopfengröße
48
Allgemeine Beschreibung
  • Mechanically stronger than conventional Erlenmeyers
  • Reinforced rims for extra strength and resistance to impact fracture
  • Manufactured from high quality Pyrex borosilicate glass
  • White graduations and marking spot
Sonstige Hinweise
Rechtliche Hinweise
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)