Merck
SLW443042N
Pyrex® Separating funnel, Gilson style with PTFE key
125 mL
Synonym(e):
Pyrex, SciLabware 443042N
Größe auswählen
1 EA
119,00 €
119,00 €
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
119,00 €
About This Item
UNSPSC-Code:
41121809
NACRES:
NB.43
119,00 €
Check Cart for Availability
Materialien
PTFE key
glass stopper (hollow)
Verbindung
joint stopper19/26
Hersteller/Markenname
443042N
SciLabware
Kapazität
125 mL
125 mL
Absperrhahnbohrung
1.5 mm
Allgemeine Beschreibung
  • Gilson style separating funnel with long delivery stem for good control of the liquid/liquid interface
  • With interchangeable PTFE key for grease free performance
  • Supplied with hollow glass stopper
Rechtliche Hinweise
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)