Merck
SLW2140/12M
Pyrex® Filter funnel, short stem
top O.D. 150 mm
Synonym(e):
Pyrex, SciLabware 2140/12M
Größe auswählen
1 EA
45,50 €
45,50 €
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
45,50 €
About This Item
UNSPSC-Code:
41104900
NACRES:
NB.43
45,50 €
Check Cart for Availability
Materialien
borosilicate glass
Beschreibung
fits filter diam. 240 - 270 mm
Leistungsmerkmale
short stem
Hersteller/Markenname
2140/12M
SciLabware
Filterdurchm.
240—270 mm
Schaft L
154 mm
Schaft AD
16 mm
Oberteil AD
150 mm
Allgemeine Beschreibung
  • With 60 deg. bowl angle for precise fitting of filter paper
  • Manufactured from chemical and heat resistant Pyrex borosilicate glass
Rechtliche Hinweise
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)