Merck
SLW1620/20M
Pyrex® Test tubes, with rim, medium wall
50 mL
Synonym(e):
Pyrex, SciLabware 1620/20M
Größe auswählen
100 EA
190,00 €
190,00 €
Versandbereit am28. April 2025Details
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 EA
190,00 €
About This Item
UNSPSC-Code:
41121700
NACRES:
NB.11
190,00 €
Versandbereit am28. April 2025Details
Materialien
beaded neck neck
borosilicate glass tube
colorless tube
Sterilität
non-sterile
Leistungsmerkmale
graduations: no
Push fit
Verpackung
pack of 100 ea
Hersteller/Markenname
SciLabware 1620/20M
AD × L
24 mm × 150 mm
Kapazität
50 mL
50 mL
Röhrchendurchm.
18 mm
Wandstärke
1.2 mm
Allgemeine Beschreibung
  • Conforms to ISO 4142
  • High quality test tubes designed and constructed for optimum performance
  • Manufactured from Pyrex borosilicate glass which gives superior performance to neutral borosilicate and soda-lime glass
  • Allows use at temperatures up to 500 deg. C
  • Excellent resistance to chemical attack
Rechtliche Hinweise
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Fragen
  1. Buenos días, nos pueden indicar exactamente las medidas del tubo. diàmetro externo y largada. gracias
    1 Antwort
    1. The measurements are listed in the 'PROPERTIES' section as follows:
      O.D. × L: 24 mm × 150 mm
      capacity: 50 mL
      tube diam.: 18 mm
      wall thickness: 1.2 mm
      Hilfreich?