Merck
SIK2601-10
Sigma-Aldrich
2-Bromo-1,3,5-benzenetricarboxylic acid - H3BTC-Br
≥97%
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C9H5BrO6
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
289.04
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352103
NACRES:
NA.23
Assay
≥97%
Rechtliche Hinweise
Product of SiKEMIA
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable