Merck
S573175
Sigma-Aldrich
ISOPROPYL STEARATE
Größe auswählen
250 MG
159,00 €
159,00 €
Voraussichtliches Versanddatum01. Juni 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
250 MG
159,00 €
About This Item
UNSPSC-Code:
12352100
159,00 €
Voraussichtliches Versanddatum01. Juni 2025
Bulk-Bestellung anfordern
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Chronic 4
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)