Merck
S356336
Sigma-Aldrich
TRIS(4-TERT-BUTYLPHENYL) PHOSPH
Größe auswählen
250 MG
161,00 €
161,00 €
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
250 MG
161,00 €
About This Item
UNSPSC-Code:
12352100
161,00 €
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)