Merck
S0800
Sigma-Aldrich
Sulfamerazin Natriumsalz
Synonym(e):
4-Amino-N-(4-methyl-2-pyrimidinyl)-benzolsulfonamid
Größe auswählen
250 G
101,00 €
101,00 €
Versandbereit am14. April 2025Details
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
250 G
101,00 €
About This Item
Lineare Formel:
C11H11N4O2SNa
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
286.29
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
101,00 €
Versandbereit am14. April 2025Details
Bulk-Bestellung anfordern
SMILES String
[Na+].Cc1ccnc([N-]S(=O)(=O)c2ccc(N)cc2)n1
InChI
1S/C11H11N4O2S.Na/c1-8-6-7-13-11(14-8)15-18(16,17)10-4-2-9(12)3-5-10;/h2-7H,12H2,1H3;/q-1;+1
InChIKey
BSFJGCCAXDCMOX-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Anwendung
Involved in characterization of chirosan membranes for the transport of drugs
Qualität
Contains residual methanol
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)