Merck
R366064
1-{4-[(2,3-DIOXO-2,3-DIHYDRO-1H-INDOL-1-YL)METHYL]-2,5-DIMETHYLBENZYL}-1H-INDOLE-2,3-DIONE
AldrichCPR
About This Item
Lineare Formel:
C26H20N2O4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
424.46
MDL-Nummer: