Merck
QBD11338
Sigma-Aldrich
Bis-Bromoacetamido-dPEG ®11
Größe auswählen
50 MG
231,70 €
1000 MG
1.770,00 €
231,70 €
Listenpreis331,00 €Sparen Sie 30%
Voraussichtliches Versanddatum15. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
50 MG
231,70 €
1000 MG
1.770,00 €
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C28H54Br2N2O13
Molekulargewicht:
786.54
UNSPSC-Code:
12352101
NACRES:
NA.22
231,70 €
Listenpreis331,00 €Sparen Sie 30%
Voraussichtliches Versanddatum15. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Assay
>90%
Form
solid or viscous liquid
Eignung der Reaktion
reagent type: cross-linking reagent
reactivity: thiol reactive
Polymerarchitektur
shape: linear
functionality: homobifunctional
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
−20°C
Leistungsmerkmale und Vorteile
Bis-Bromoacetamido-dPEG®₁₁ can be used to conjugate two proteins containing free thiols and introduce a hydrophilic dPEG spacer.
Rechtliche Hinweise
Products Protected under U.S. Patents # 7,888,536 B2
dPEG is a registered trademark of Quanta BioDesign
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)