Merck
QBD10596
Sigma-Aldrich
m-dPEG ®12-DBCO
Synonym(e):
Polyethylene glycol
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C45H68N2O14
Molekulargewicht:
861.03
UNSPSC-Code:
51171641
NACRES:
NA.22
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Assay
>90%
Form
solid or viscous liquid
Eignung der Reaktion
reagent type: chemical modification reagent
reagent type: cross-linking reagent
reaction type: click chemistry
Polymerarchitektur
shape: linear
functionality: monofunctional
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
O=C(N1C2=C(C#CC3=C(C1)C=CC=C3)C=CC=C2)CCCC(NCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOC)=O
InChIKey
OMUIREFSDSIFOU-UHFFFAOYSA-N
Leistungsmerkmale und Vorteile
m-dPEG®12-DBCO can be used for adding a hydrophilic dPEG modifier by using copper-free "click" chemistry with the DBCO.
Rechtliche Hinweise
Products Protected under U.S. Patents # 7,888,536 B2
dPEG is a registered trademark of Quanta BioDesign
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)