Merck
P65606
Sigma-Aldrich
2-Pyridylessigsäure -hydrochlorid
99%
Synonym(e):
2-Pyridinessigsäure -hydrochlorid
Größe auswählen
5 G
53,40 €
25 G
51,52 €
53,40 €
Versandbereit am14. April 2025Details
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
5 G
53,40 €
25 G
51,52 €
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C7H7NO2 · HCl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
173.60
Beilstein:
3696607
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
53,40 €
Versandbereit am14. April 2025Details
Bulk-Bestellung anfordern
Assay
99%
Form
powder
mp (Schmelzpunkt)
135 °C (dec.) (lit.)
SMILES String
Cl[H].OC(=O)Cc1ccccn1
InChI
1S/C7H7NO2.ClH/c9-7(10)5-6-3-1-2-4-8-6;/h1-4H,5H2,(H,9,10);1H
InChIKey
MQVISALTZUNQSK-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)