Merck
P5501
Sigma-Aldrich
Methyl 4-phenylbenzoate
Synonym(e):
4-Phenylbenzoic acid methyl ester
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C14H12O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
212.24
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Form
powder
SMILES String
COC(=O)c1ccc(cc1)-c2ccccc2
InChI
1S/C14H12O2/c1-16-14(15)13-9-7-12(8-10-13)11-5-3-2-4-6-11/h2-10H,1H3
InChIKey
GATUGNVDXMYTJX-UHFFFAOYSA-N
Angaben zum Gen
human ... BAD(572)
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)