Merck
P4869
Sigma-Aldrich
Molybdatophosphorsäure -Lösung
spray reagent, 10% in ethanol
Synonym(e):
Molybdatophosphorsäure
Größe auswählen
100 ML
71,40 €
71,40 €
Versandbereit am14. April 2025Details
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 ML
71,40 €
About This Item
Lineare Formel:
H3[P(Mo3O10)4]
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
1825.25
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352301
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
71,40 €
Versandbereit am14. April 2025Details
Bulk-Bestellung anfordern
Qualitätsniveau
Eignung der Reaktion
reagent type: oxidant
Verpackung
pkg of 100 mL
Konzentration
10% in ethanol
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
O=[Mo](=O)=O.O=[Mo](=O)=O.O=[Mo](=O)=O.O=[Mo](=O)=O.O=[Mo](=O)=O.O=[Mo](=O)=O.O=[Mo](=O)=O.O=[Mo](=O)=O.O=[Mo](=O)=O.O=[Mo](=O)=O.O=[Mo](=O)=O.O=[Mo](=O)=O.OP(O)(O)=O
InChI
1S/12Mo.H3O4P.36O/c;;;;;;;;;;;;1-5(2,3)4;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;/h;;;;;;;;;;;;(H3,1,2,3,4);;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
InChIKey
DHRLEVQXOMLTIM-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Zur Detektion von Lipiden, Steroiden, Lactonen, Ketosäuren, Hydroxysäuren, ungesättigten Fetsäuren und phenolischen Verbindungen.
Sonstige Hinweise
10% Phosphomolybdänsäure in Ethanol
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Ox. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
5.1B - Oxidizing hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
55.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
12.8 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Dawei Fan et al.
Journal of colloid and interface science, 351(1), 151-155 (2010-08-19)
Hybrid films composed of oppositely charged Keggin-type 12-molybdophosphoric acid H(3)PMo(12)O(40).nH(2)O (PMo(12)) and water-soluble cationic meso-tetra (N-methyl-4-pyridyl) porphinetetratosylate (TMPyP) were fabricated onto silicon and ITO substrates by a layer-by-layer (LbL) self-assembly technique. The LbL films were characterized by UV-vis spectroscopy, X-ray
Maher Mahmoud El-Hashash et al.
Acta pharmaceutica (Zagreb, Croatia), 60(3), 361-367 (2010-12-08)
In the present study, antioxidant activity of methanolic extracts of the leaves of seven Egyptian Cassia species was investigated using two methods, the phosphomolyb-date method and 1,1 diphenyl-2-picrylhydrazyl radical (DPPH) scavenging activity method.· The results revealed that C. glauca is
Rubel Chakravarty et al.
Journal of chromatography. A, 1220, 82-91 (2011-12-27)
Barium-137m availed from a (137)Cs/(137m)Ba generator is an attractive industrial radiotracer for liquid flow rate measurement owing to its short half-life (T(1/2)=2.5 min) and emission of highly energetic gamma radiation (E(γ)=661.7 keV). Ammonium molybdophosphate (AMP) impregnated alumina microspheres (AMP-Al(2)O(3)), an
Almino Afonso de O Paiva et al.
International immunopharmacology, 11(9), 1241-1250 (2011-04-21)
This study analyzes the action of sulfated polysaccharides, fucans, from algae Lobophora variegata on zymosan-induced arthritis in rats. Groups of fucans, obtained after acetone fractionation (0.3-2.0 volumes), were denominated F0.3, F0.5, F0.8, F1, F1.5, and F2. The results that F1
Zhiming Cui et al.
Physical chemistry chemical physics : PCCP, 13(36), 16349-16357 (2011-08-16)
A simple self-assembly approach has been developed to functionalize carbon nanotubes (CNTs) with chitosan (CS) and heteropolyacids (HPAs) of phosphomolybdic acid (H(3)PMo(12)O(40), HPMo) and phosphotungstic acid (H(3)PW(12)O(40), HPW). The non-covalent functionalization method, which introduces homogenous surface functional groups with no