Merck
P36657
Sigma-Aldrich
α-Phenyl-o-Toluylsäure
97%
Synonym(e):
2-Benzylbenzoesäure
Größe auswählen
10 G
33,90 €
33,90 €
Listenpreis67,80 €Sparen Sie 50%
Versandbereit am07. April 2025Details
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
10 G
33,90 €
About This Item
Lineare Formel:
C6H5CH2C6H4CO2H
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
212.24
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
33,90 €
Listenpreis67,80 €Sparen Sie 50%
Versandbereit am07. April 2025Details
Bulk-Bestellung anfordern
Qualitätsniveau
Assay
97%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
112-115 °C (lit.)
SMILES String
OC(=O)c1ccccc1Cc2ccccc2
InChI
1S/C14H12O2/c15-14(16)13-9-5-4-8-12(13)10-11-6-2-1-3-7-11/h1-9H,10H2,(H,15,16)
InChIKey
FESDHLLVLYZNFY-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)