Merck
P26783
Sigma-Aldrich
3-Phenyl-5-Isoxazolon
98%
Größe auswählen
5 G
54,46 €
54,46 €
Listenpreis77,80 €Sparen Sie 30%
Versandbereit am17. April 2025Details
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
5 G
54,46 €
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C9H7NO2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
161.16
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
54,46 €
Listenpreis77,80 €Sparen Sie 30%
Versandbereit am17. April 2025Details
Bulk-Bestellung anfordern
Assay
98%
Form
powder
mp (Schmelzpunkt)
155-158 °C (lit.)
SMILES String
O=C1CC(=NO1)c2ccccc2
InChI
1S/C9H7NO2/c11-9-6-8(10-12-9)7-4-2-1-3-5-7/h1-5H,6H2
InChIKey
IHKNLPPRTQQACK-UHFFFAOYSA-N
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)