Wichtige Dokumente
P10801
Perinaphthenon
97%
Synonym(e):
1H-Benzonaphthen-1-one, 7-Perinaphthenone, Phenalenone, Phenalone
Größe auswählen
About This Item
Assay
97%
Form
powder
mp (Schmelzpunkt)
153-156 °C (lit.)
SMILES String
O=C1C=Cc2cccc3cccc1c23
InChI
1S/C13H8O/c14-12-8-7-10-4-1-3-9-5-2-6-11(12)13(9)10/h1-8H
InChIKey
WWBGWPHHLRSTFI-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?