Merck
N25001
Sigma-Aldrich
N-Nitrosodimethylamin
reagent grade
Synonym(e):
Dimethylnitrosamin
About This Item
Lineare Formel:
(CH3)2NNO
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
74.08
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352200
Qualität
reagent grade
Dampfdruck
5 mmHg ( 20 °C)
Brechungsindex
n20/D 1.437 (lit.)
bp
153 °C/774 mmHg (lit.)
Dichte
1.01 g/mL (lit.)
SMILES String
CN(C)N=O
InChI
1S/C2H6N2O/c1-4(2)3-5/h1-2H3
InChIKey
UMFJAHHVKNCGLG-UHFFFAOYSA-N
Biochem./physiol. Wirkung
Verursacht Magen-, Leber-, Nieren- und Lungenkrebs bei Mäusen und Ratten.
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Chronic 2 - Carc. 1B - STOT RE 1
Zielorgane
Liver
Lagerklassenschlüssel
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
141.8 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
61.0 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
A Iwaniuk et al.
Human & experimental toxicology, 34(6), 591-600 (2014-10-12)
N-nitrosodimethylamine (NDMA) is a xenobiotic widespread in human environment capable of regulating the lifespan of immune cells. In this study, we examined the roles of the tumor necrosis factor-related apoptosis-inducing ligand (TRAIL)/death receptor 5 (DR5) complex and the Fas molecule