Merck
N22401
Sigma-Aldrich
(2-Nitrophenyl)-brenztraubensäure
99%
About This Item
Lineare Formel:
O2NC6H4CH2COCO2H
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
209.16
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
99%
Form
powder
mp (Schmelzpunkt)
119-120 °C (lit.)
SMILES String
OC(=O)C(=O)Cc1ccccc1[N+]([O-])=O
InChI
1S/C9H7NO5/c11-8(9(12)13)5-6-3-1-2-4-7(6)10(14)15/h1-4H,5H2,(H,12,13)
InChIKey
CGCWRLDEYHZQCW-UHFFFAOYSA-N
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)