Merck
N20506
Sigma-Aldrich
4-(4-Nitrophenyl)buttersäure
98%
About This Item
Lineare Formel:
O2NC6H4(CH2)3CO2H
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
209.20
Beilstein:
2051992
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
98%
Form
powder
mp (Schmelzpunkt)
90-93 °C (lit.)
SMILES String
OC(=O)CCCc1ccc(cc1)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C10H11NO4/c12-10(13)3-1-2-8-4-6-9(7-5-8)11(14)15/h4-7H,1-3H2,(H,12,13)
InChIKey
WQMLUHZFRFCQDB-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)